Learn More
N-2-benciloxifenil alfa-bencilideno-d5 isobutirilacetamida, TRC
Código de producto. 30344261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344261 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30344261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2876315MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-18-9
Fórmula molecular C26 D5 H20 N O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (2E)-4-metil-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metilideno]-N-(2-fenilmetoxifenil)pentanamida
Peso molecular (g/mol) 404.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2148