Learn More
N-[2-Bencil-2-(Boc-amino)etil]isoindol-1,3-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408626 250 mg 250 miligramos
15498616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63981.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885266-56-8
Fórmula molecular C22H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 380.444
Número MDL MFCD03844710
Clave InChI ZBCKKSQEEBLGDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1-benzyl-2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl n-1-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropan-2-yl carbamate
PubChem CID 24720887
Nombre IUPAC N-[1-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-3-fenilpropan-2-il]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-Benzyl-2-(Boc-amino)ethyl]isoindole-1,3-dione
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido