Learn More
N-(2-benzoil-4-clorofenil)formamida, TRC
Código de producto. 30329591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30329591 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30329591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB207890250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamide
CAS 10352-28-0
Fórmula molecular C14H10ClNO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2'-Benzoyl-4'-chloroformanilide, 5-Chloro-2-formamidobenzophenone, NSC 338521
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-7-13(16-9-17)12(8-11)14(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,16,17)
SMILES Clc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-benzoil-4-clorofenil)formamida
Peso molecular (g/mol) 259.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.04