Learn More
N-(2-Aminoetil)maleimida Sal del Ácido Trifluoroacético, TRC
Código de producto. 30005373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005373 250 mg 250 miligramos
30010822 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609050250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146474-00-2
Fórmula molecular C6 H8 N2 O2 . C2 H F3 O2
Peso molecular (g/mol) 254.16
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-aminoethyl)-, 2,2,2-trifluoroacetate (1:1), 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-aminoethyl)-, mono(trifluoroacetate) (9CI), 1-(2-Aminoethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 2,2,2-trifluoroacetate, 1-(2-Aminoethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione trifluoroacetate, 1-(2-Aminoethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, trifluoroacetic acid, 2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethananinium 2,2,2-trifluoroacetate, 2-Maleimidoethylamine trifluoroacetate, N-(2-Aminoethyl)maleimide trifluoracetate salt, N-(2-Aminoethyl)maleimide trifluoroacetate, N-(2-Aminoethyl)maleimide trifluoroacetate salt
Nombre IUPAC 1-(2-aminoetil)pirrola-2,5-diona; Ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES NCCN1C(=O)C=CC1=O.OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)maleimide Trifluoroacetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2.C2HF3O2/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;3-2(4,5)1(6)7/h1-2H,3-4,7H2;(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0514
Porcentaje de pureza >95%