Learn More
N-(2-Aminoetil)glicina, TRC
Código de producto. 30138145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138145 25 g 25 g
30133526 10 g 10 g
30003574 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60897525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24123-14-6
Fórmula molecular C4 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo AEG
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-aminoetilamino)acético
SMILES NCCNCC(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O2/c5-1-2-6-3-4(7)8/h6H,1-3,5H2,(H,7,8)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0742
Condiciones de envío Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.