Learn More
N-(2-Aminoetil)glicina, TRC
Código de producto. 30133526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133526 10 g 10 g
30138145 25 g 25 g
30003574 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60897510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24123-14-6
Fórmula molecular C4 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo AEG
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-aminoetilamino)acético
SMILES NCCNCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O2/c5-1-2-6-3-4(7)8/h6H,1-3,5H2,(H,7,8)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0742