Learn More
N-(2-aminoetil)glicina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16627052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16627052 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16627052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465870010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa AMINOETHYLGLYCINE
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)glycine
CAS 24123-14-6
Punto de fusión 142°C to 147°C
Color Blanco
Punto de ebullición 290°C
Temperatura de inflamación 129°C
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 96,0 al 104,0 % (valoración con NaOH)
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H10N2O2
Número MDL MFCD00144824
Cantidad 1 g
Clave InChI PIINGYXNCHTJTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCNCC(O)=O
Nombre IUPAC 2-[(2-aminoethyl)amino]acetic acid
Peso molecular (g/mol) 118.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Aminoethyl)glycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Aminoethyl)glycine