Learn More
N-(2-aminoetil) ciclopamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl) Cyclopamine |
| CAS | 334616-31-8 |
| Fórmula molecular | C29 H46 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46N2O2/c1-17-13-26-27(31(16-17)12-11-30)19(3)29(33-26)10-8-22-23-6-5-20-14-21(32)7-9-28(20,4)25(23)15-24(22)18(29)2/h5,17,19,21-23,25-27,32H,6-16,30H2,1-4H3/t17-,19+,21-,22-,23-,25-,26+,27-,28-,29-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2O[C@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)[C@H](C)[C@@H]2N(CCN)C1 |
| Nombre IUPAC | (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,6bS,7'aR,9R,11aS,11bR)-4'-(2-aminoetil)-3',6',10,11b-tetrametilespiro[2,3,4,6,6a,6b,7,8,11,11a-decahidro-1H-benzo[a]fluoreno-9,2'-3,3a,5,6,7,7a-hexahidrofuro[3,2-b]piridina]-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 454.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.3559 |