Learn More
N-(2-aminoetil)-beta-alanina sódica 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310556 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310556 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10202355WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt
CAS 84434-12-8
Nombres de analitos o componentes N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H11 N2 O2 . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-, monosodium salt (9CI), KV 1386, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine sodium salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2.Na/c6-2-4-7-3-1-5(8)9;/h7H,1-4,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].NCCNCCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetilamino)propanoato de sodio
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 154.143
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.072 g/mol