Learn More
N-(2-aminoetil)benzamida, TRC
Código de producto. 30326960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326960 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30326960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA615028100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)benzamide
CAS 1009-17-2
Fórmula molecular C9H12N2O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCCNC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.095