Learn More
N-(2-aminoetil)acetamida, TRC
Código de producto. 30132656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132656 5 g 5 g
30135157 10 g 10 g
30009895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5043435G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1001-53-2
Fórmula molecular C4 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 102.135
Sinónimo 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)acetamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793