Learn More
Clorhidrato de N-(2-aminoetil)-5-isoquinolinasulfonamida, TRC
Código de producto. 30323748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30323748 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30323748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60900125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride
CAS 116970-50-4
Fórmula molecular C11 H13 N3 O2 S . Cl H
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c12-5-7-14-17(15,16)11-3-1-2-9-8-13-6-4-10(9)11;/h1-4,6,8,14H,5,7,12H2;1H
SMILES Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)isoquinolina-5-sulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 287.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0495