Learn More
Diclorhidrato de N-(2-aminoetil)-5-cloroisoquinolina-8-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide dihydrochloride |
| CAS | 1177141-67-1 |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl N3 O2 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12ClN3O2S.2ClH/c12-10-1-2-11(18(16,17)15-6-4-13)9-7-14-5-3-8(9)10;;/h1-3,5,7,15H,4,6,13H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2ccncc12 |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-5-cloroisoquinolin-8-sulfonamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 358.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.9872 |