Learn More
N-(2-aminoetil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochlo |
| CAS | 78957-85-4 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClN2O2S.ClH/c13-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(16,17)15-8-7-14;/h1-6,15H,7-8,14H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 321.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0153 |