Learn More
N-(2-Aminoetil)-4-(1,1-dimetiletil)-2,6-dimetilbenzenacetamida, TRC
Código de producto. 30133450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133450 100 mg 100 miligramos
30005754 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA608945100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94266-17-8
Fórmula molecular C16 H26 N2 O
Peso molecular (g/mol) 262.39
Sinónimo Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-, N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Xylometazoline Imp. A (EP), Xylometazoline Rel. Comp. A (USP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(tert-butyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2-(4-tert-butil-2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.2045