Learn More
N-(2-aminoetil)-2-[fenil(fenilmetil)amino]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide |
| CAS | 26953-37-7 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Antazoline Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21) |
| SMILES | NCCNC(=O)CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-2-(N-bencilanilino)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 283.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1685 |