Learn More
Clorhidrato de N-(2-aminoetil)-2-(naftalen-1-il)acetamida (clorhidrato de naftilacetiletilendiamina), Mikromol™
Código de producto. 17904376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904376 25 mg 25 miligramos
17961736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0075.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-(2-aminoetil)-2-(naftalen-1-il)acetamida (clorhidrato de naftilacetiletilendiamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride (Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride)
CAS 73664-32-1
Nombres de analitos o componentes N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride (Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Naphazoline Hydrochloride Imp. A (EP), Naphazoline Imp. A (EP), Naphazoline USP Related Compound A, Naphazoline USP RC A, N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride, Naphazoline Related Compound A as Hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Impurity A as Hydrochloride, Naphazoline Impurity A as Hydrochloride, Naphazoline Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O.ClH/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12;/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17);1H
SMILES Cl.NCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2-naftalen-1-ilacetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 264.75
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1029 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.