Learn More
N-(2-Aminoetil)-1-naftiilacetamida, TRC
Código de producto. 30136856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136856 1 g 1 g
30009579 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6091401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36321-43-4
Fórmula molecular C14 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo N-(2-Aminoethyl)-1-Naphthaleneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-1-naphthylacetamide, Naphazoline Imp. A (EP), N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide, Naphthylacetylethylenediamine
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2-naftalena-1-ilacetamida
SMILES NCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthylacetylethylenediamine
Nombres de analitos o componentes Naphthylacetylethylenediamine
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1263
Porcentaje de pureza >95%