Learn More
Clorhidrato de N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il-carboxamida (clorhidrato de (1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)formiletilendiamina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il-carboxamida (clorhidrato de (1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)formiletilendiamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 1828966-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16);1H |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.7558 |
| Cantidad | 100 mg |