Learn More
N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il-carboxamida ((1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)formiletilendiamina), Mikromol™
Código de producto. 30051588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051588 25 mg 25 miligramos
17902376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051588 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0088.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il-carboxamida ((1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)formiletilendiamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide
CAS 84460-89-9
Nombres de analitos o componentes N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, 1-Naphthamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro- (6CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16)
SMILES NCCNC(=O)C1CCCc2ccccc12
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 218.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419 g/mol