Learn More
N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenocarboxamida, TRC
Código de producto. 30320475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30320475 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30320475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60798050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide
CAS 84460-89-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-Naphthalenecarboxamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro- (6CI), N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide, (1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16)
SMILES NCCNC(=O)C1CCCc2ccccc12
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 218.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419
Porcentaje de pureza >95
Show More Show Less
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.