Learn More
N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide |
| CAS | 84460-89-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenecarboxamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro- (6CI), N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide, (1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16) |
| SMILES | NCCNC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 218.29 |
| Mostrar más |