Learn More
Clorhidrato de N-(2-amino-etil)-2-[4-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050333 25 mg 25 miligramos
30051466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050333 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0177.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-(2-amino-etil)-2-[4-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
CAS 1391053-50-1
Nombres de analitos o componentes N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H26 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Oxymetazoline Related Compound A as Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(20)11(2)12(10)9-14(19)18-7-6-17;/h8,20H,6-7,9,17H2,1-5H3,(H,18,19);1H
SMILES Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2-(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 314.85
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1761 g/mol