Learn More
Diclorhidrato de N-(2-amino-5-bromobencil)-N-metil-ciclohexanamina, Mikromol™
Código de producto. 17900806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17900806 25 mg 25 miligramos
17902806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17900806 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0065.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-(2-amino-5-bromobencil)-N-metil-ciclohexanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Nombres de analitos o componentes N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP), Bromhexine Imp. D (EP), N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Bromhexine Impurity D as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
Nombre IUPAC 4-bromo-2-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 370.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 368,0422 g/mol