Learn More
N-(2-amino-4-tiazolil)acetil Mirabegron, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-N-(2-(4-((2-(2-amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)phenyl)ethyl)-N-((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-thiazoleacetamide |
| CAS | 1684452-83-2 |
| Fórmula molecular | C26 H28 N6 O3 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl Mirabegron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28N6O3S2/c27-25-30-20(15-36-25)12-23(34)29-19-8-6-17(7-9-19)10-11-32(14-22(33)18-4-2-1-3-5-18)24(35)13-21-16-37-26(28)31-21/h1-9,15-16,22,33H,10-14H2,(H2,27,30)(H2,28,31)(H,29,34)/t22-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCN(C[C@H](O)c3ccccc3)C(=O)Cc4csc(N)n4)cc2)cs1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-N-[4-[2-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetil]-[(2R)-2-hidroxi-2-feniletil]amino]etil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 536.669 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.166 |