Learn More
Éster metílico de N-[2-[(acetiltio)metil]-1-oxo-3-fenilpropil]glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Methy |
| CAS | 81110-05-6 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Thiorphan Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO4S/c1-11(17)21-10-13(8-12-6-4-3-5-7-12)15(19)16-9-14(18)20-2/h3-7,13H,8-10H2,1-2H3,(H,16,19) |
| SMILES | COC(=O)CNC(=O)C(CSC(=O)C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1035 |