Learn More
N-2-Acetilguanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607811 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10065863 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258400010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19962-37-9 | C7H7N5O2 | 193.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19962-37-9
Fórmula molecular C7H7N5O2
Peso molecular (g/mol) 193.17
Número MDL MFCD00078201
Clave InChI MXSMRDDXWJSGMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetamido-6-hydroxypurine, n-2-acetylguanine, n2-acetylguanine, n-acetylguanine, n-6-hydroxy-9h-purin-2-yl acetamide, 2-n-acetylguanine, acetamide, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl acetamide, n-6-hydroxypurin-2-yl acetamide, n-6-oxo-1,9-dihydropurin-2-yl acetamide
PubChem CID 88319
Nombre IUPAC N-(6-oxo-3,7-dihidropurin-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-2-Acetylguanine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >260°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo