Learn More
N-(2-Acetil-1-benzofurano-3-il)-2-cloroacetamida, TRC
Código de producto. 30470781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470781 25 mg -
30483957 50 mg -
30466166 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30470781 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN63320825MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 855715-46-7
Fórmula molecular C12H10NO3Cl
Peso molecular (g/mol) 251.66
Nombre IUPAC N-(2-acetil-1-benzofurano-3-il)-2-cloroacetamida
SMILES CC(=O)c1oc2ccccc2c1NC(=O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-7(15)12-11(14-10(16)6-13)8-4-2-3-5-9(8)17-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0349