Learn More
N(2),9-Diacetilguanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465357 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11465357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22709.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(2),9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Punto de fusión 284°C to 286°C
Fórmula molecular C9H9N5O3
Número MDL MFCD00142116
Cantidad 5 g
Sinónimo n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide
Clave InChI GILZZWCROUGLIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C(C)=O
Nombre IUPAC N-(9-acetil-6-oxo-3H-purin-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 235.20
PubChem CID 76461
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.2
Porcentaje de pureza 99%