Learn More
N-(2,6-Dimetilfenil)piridina-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
N-(2,6-Dimetilfenil)piridina-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 39627-98-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bupivacaine Hydrochloride Imp. A (EP), Bupivacaine Imp. A (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. C (EP), Mepivacaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide, Bupivacaine Hydrochloride Impurity A, Mepivacaine Hydrochloride Impurity C, Bupivacaine Impurity A, Mepivacaine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)piridina-2-carboxamida |
| Mostrar más |