Learn More
N-(2,6-Dimetilfenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30138725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138725 50 g 50 g
30003328 1 g 1 g
30011197 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44668050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2198-53-0
Fórmula molecular C10 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 163.22
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0997
Porcentaje de pureza >95%