Learn More
N-(2,6-dimetilfenil)-2-oxo-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-oxo-acetamide |
| CAS | 1903300-52-6 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(13)6-12/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C=O |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-oxoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |