Learn More
N-(2,6-Dimetilfenil)-2-(etilmetilamino)acetamida Clorhidrato de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30133655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133655 100 mg 100 miligramos
30003744 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50295-20-0
Fórmula molecular C13 H20 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 256.77
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. K (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenilo)-2-[etil(metil)amino]acetamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(C)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-5-15(4)9-12(16)14-13-10(2)7-6-8-11(13)3;/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,14,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1342
Porcentaje de pureza >95%