Learn More
N-(2,6-Dimetilfenil)-2,2-dicloroacetamida, TRC
Código de producto. 30010863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010863 250 mg 250 miligramos
30012714 100 mg 100 miligramos
30009502 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434405250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39084-88-3
Fórmula molecular C10 H11 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 232.11
Sinónimo 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0218
Porcentaje de pureza >95%