Learn More
Clorhidrato de N-(2,6-dimetilfenil)-2-[(1-metiletil)amino]acetamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-(2,6-dimetilfenil)-2-[(1-metiletil)amino]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| CAS | 35891-87-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP), Lidocaine Imp. G (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Lidocaine Impurity G as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-9(2)14-8-12(16)15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-(propan-2-ilamino)acetamida;clorhidrato |
| Mostrar más |