Learn More
N-(2,6-Dimetilfenil)-1-piperazinaacetamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496816 250 mg 250 miligramos
15498438 1 g 1 g
15408448 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61859.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5294-61-1
Fórmula molecular C14H21N3O
Peso molecular (g/mol) 247.342
Número MDL MFCD06384973
Clave InChI NJKRFQIWDJSYOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,6-dimethylphenyl-2-piperazin-1-yl acetamide, n-2,6-diphenylmethyl-1-piperazine acetylamine, n-2,6-dimethylphenyl-1-piperazineacetamide, n-2,6-dimethylphenyl-2-piperazin-1-ylacetamide, unii-nys3i6283h, 1-piperazineacetamide, n-2,6-dimethylphenyl, 1-n-2,6-dimethylphenyl carbamoylmethyl piperazine, n-2,6-dimethylphenyl-2-piperazinylacetamide, n-2,6-dimethylphenyl-2-piperazin-1-yl-acetamide, 4-2,6-dimethylphenyl aminocarbonylmethyl piperazine
PubChem CID 2608606
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-piperazin-1-ilacetamida
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CN2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide
Color Gris
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.34
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino