Learn More
(±)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-iso-propil-d7-2-piperidinacarboxamida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-isopropyl-2-piperidinecarboxamide-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1276197-11-5 |
| Fórmula molecular | C17 D7 H19 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-piperidinecarboxamide, (±)-Ropivacaine N-Isopropyl-d7, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(isopropyl-d7)-2-piperidinecarboxamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-isopropyl-2-piperidinecarboxamide-D7 (isopropyl-D7), (±)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-iso-propyl-d7-2-piperidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H26N2O/c1-12(2)19-11-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(3)8-7-9-14(16)4/h7-9,12,15 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,18,20)/i1D3,2D3,12 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)piperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 281.444 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.248 g/mol |
| Mostrar más |