Learn More
N-(2,6-Dietilfenil)maleimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409107 1 g 1 g
11419107 5 g 5 g
11429107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20656.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38167-72-5 | C14H15NO2 | 229.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38167-72-5
Fórmula molecular C14H15NO2
Peso molecular (g/mol) 229.279
Número MDL MFCD00173826
Clave InChI LNOKVKHZEYOLIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,6-diethylphenyl maleimide, 1-2,6-diethylphenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl azoline-2,5-dione, acmc-1ctvb, cyto10h11, maybridge1_007020, 1h-pyrrole-2, 1-2,6-diethylphenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione,1-2,6-diethylphenyl
PubChem CID 300890
Nombre IUPAC 1-(2,6-Dietilfenil)pirrol-2,5-diona
SMILES CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97%