Learn More
N-(2,6-diclorofenil)tiourea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479276 25 g 25 g
11469276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18117.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6590-91-6 | Molecular Formula: C7H6Cl2N2S | Molecular Weight: 221.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-91-6
Fórmula molecular C7H6Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 221.099
Número MDL MFCD00041156
Clave InChI KUQHRGMPBWZVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,6-dichlorophenyl thiourea, 2,6-dichlorophenyl thiourea, n-2,6-dichlorophenyl thiourea, thiourea, 2,6-dichlorophenyl, 1-2,6-dichlorophenyl-2-thiourea, amino 2,6-dichlorophenyl amino methane-1-thione, chembl29234, 2,6-dichlorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,6-dichlorophenyl
PubChem CID 722776
Nombre IUPAC (2,6-diclorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC(=S)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 155°C to 159°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2212144
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.11
Porcentaje de pureza 99%