Learn More
N-(2,6-Diclorofenil)isatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione |
| CAS | 24542-74-3 |
| Fórmula molecular | C14 H7 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-diclorofenil)indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 292.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.9854 |