Learn More
Dicloruro de N-(2,6-diclorofenil)-carbonimídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,6-Dichlorophenyl)-carbonimidic Dichloride |
| CAS | 21709-18-2 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl4N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2,6-Dichlorophenyl)carbonimidic Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl4N/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H |
| SMILES | Cl/C(Cl)=N/C1=C(Cl)C=CC=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1-dicloro-N-(2,6-diclorofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 242.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.902 |