Learn More
N-(2,6-diclorofenil)anilina, TRC
Código de producto. 30138091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138091 25 g 25 g
17901015 5 g 5 g
17901825 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43406025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15307-93-4
Fórmula molecular C12 H9 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 238.11
Sinónimo 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-;dichloroaniline
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-N-fenilanilina
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorodiphenylamine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0112