Learn More
N-(2,6-Diclorofenil)-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496408 1 g 1 g
15406418 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59955.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157491-15-1
Fórmula molecular C14H11Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 280.148
Número MDL MFCD00442706
Clave InChI PISANCSDQOSBCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,6-dichlorophenyl-3-methylbenzamide
PubChem CID 3427580
Nombre IUPAC N-(2,6-diclorofenil)-3-metilbenzamida
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dichlorophenyl)-3-methylbenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.15
Porcentaje de pureza 97%