Learn More
N-[2-[6-(Benciloxi)-5-metoxiindol-3-il]etil]acetamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[6-(Benzyloxy)-5-methoxyindol-3-yl]ethyl]acetamide-d4 |
| CAS | 69533-62-6 |
| Fórmula molecular | C20H18D4N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-[5-Methoxy-6-(phenylmethoxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-14(23)21-9-8-16-12-22-18-11-20(19(24-2)10-17(16)18)25-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10-12,22H,8-9,13H2,1-2H3,(H,21,23)/i8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2cc(OCc3ccccc3)c(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-metoxi-6-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 342.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1881 |