Learn More
N-[2- 5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine N-Oxide), Mikromol™
Descripción
N-[2- 5-[(Dimetiloxidoamino)-metil]furan-2-il]metil]sulfanil]etil]-N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina (N-óxido de ranitidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranitidine N-Oxide |
| CAS | 73857-20-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ranitidine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C13 H22 N4 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride Imp. E (EP), Ranitidine Imp. E (EP), N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine N-Oxide, AH 20199X, Ph Eur Ranitidine Impurity E, Ranitidine N-oxide (AH20199), N-oxide (AH 20199X), Ranitidine Hydrochloride Impurity E, Ranitidine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(C[N+](C)(C)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-1-[5-[2-[[1-(metilamino)-2-nitroetenil]amino]etilsulfanilmetil]furan-2-il]metanamina |
| Mostrar más |