Learn More
N-[2- 5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine Sulphoxide), Mikromol™
Código de producto. 17931616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931616 25 mg 25 miligramos
17930516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0086.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2- 5-[(Dimetilamino)metil]furan-2-il]metil]sulfinil]etil]-N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina (sulfóxido de ranitidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranitidine Sulfoxide
CAS 73851-70-4
Nombres de analitos o componentes Ranitidine Sulfoxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H22 N4 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ranitidine Hydrochloride Imp. C (EP), Ranitidine Imp. C (EP), Ranitidine USP Related Compound C, Ranitidine USP RC C, N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine Sulphoxide, AH 20319X, USP Ranitidine Related Compound C, Ph Eur Ranitidine Impurity C, Ranitidine S-oxide (AH20319), S-oxide (AH 20319X), Ranitidine Related Compound C, Ranitidine Hydrochloride Impurity C, Ranitidine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(CN(C)C)cc1
Nombre IUPAC 1-N'-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfinil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina
Peso molecular (g/mol) 330.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1362 g/mol