Learn More
N-[2- 5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine Sulphoxide), Mikromol™
Descripción
N-[2- 5-[(Dimetilamino)metil]furan-2-il]metil]sulfinil]etil]-N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina (sulfóxido de ranitidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ranitidine Sulfoxide |
| CAS | 73851-70-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ranitidine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C13 H22 N4 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride Imp. C (EP), Ranitidine Imp. C (EP), Ranitidine USP Related Compound C, Ranitidine USP RC C, N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine Sulphoxide, AH 20319X, USP Ranitidine Related Compound C, Ph Eur Ranitidine Impurity C, Ranitidine S-oxide (AH20319), S-oxide (AH 20319X), Ranitidine Related Compound C, Ranitidine Hydrochloride Impurity C, Ranitidine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(CN(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-N'-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfinil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Mostrar más |