Learn More
N-(2,5-Difluorofenil)tiourea, 97 %
Código de producto. 11328685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11328685 1 g 1 g
11338685 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11328685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12223.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207981-44-0
Fórmula molecular C7H6F2N2S
Peso molecular (g/mol) 188.196
Número MDL MFCD00041152
Clave InChI JBWSNSWRTOFDBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,5-difluorophenyl thiourea, 1-2,5-difluorophenyl-2-thiourea, 2,5-difluorophenyl thiourea, n-2,5-difluorophenyl thiourea, amino 2,5-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-209w9g, 2,5-difluoro-phenyl-thiourea, n-2,5-difluorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,5-difluorophenyl
PubChem CID 2774223
Nombre IUPAC (2,5-difluorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)NC(=S)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Porcentaje de pureza 97%