Learn More
N-[2-[(4S)-4,5-Dihidro-4-(1-metiletil)-2-oxazolil]-6-metoxifenil]metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[(4S)-4,5-Dihydro-4-(1-methylethyl)-2-oxazolyl]-6-methoxyphenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 546141-34-8 |
| Fórmula molecular | C14H20N2O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-N-(2-(4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-6-methoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O4S/c1-9(2)11-8-20-14(15-11)10-6-5-7-12(19-3)13(10)16-21(4,17)18/h5-7,9,11,16H,8H2,1-4H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cccc(C2=N[C@H](CO2)C(C)C)c1NS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-metoxi-6-[(4S)-4-propan-2-il-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-il]fenil]metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 312.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1144 |