Learn More
Ácido N-[2(4-(-octilfenil))butanoico] fingolimod, TRC
Código de producto. 30427406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427406 5 mg 5 miligramos
30420355 10 mg 10 miligramos
30410593 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2938555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod
CAS 2147726-86-9
Nombres de analitos o componentes N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C37H59NO4
Sinónimo 2-((1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)amino)-4-(4-octylphenyl)butanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C37H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-31-17-21-33(22-18-31)25-26-35(36(41)42)38-37(29-39,30-40)28-27-34-23-19-32(20-24-34)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,35,38-40H,3-16,25-30H2,1-2H3,(H,41,42)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(C(NC(CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(CO)CO)CCC2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)=O
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 581.87